24136
Omegawax Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
meets requirements for USP G16
Parâmetros
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
aplicação(ões)
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
tipo de coluna
capillary polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(ethylene glycol)
- 50 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Aplicação
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
Protocolos
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCapplication for SPME, suitable for GCsuitable for GCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.