G005813
GC Analysis of FAMEs in Fish Oil Capsules on Omegawax
suitable for GC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Omegawax, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25μm (24136)
oven: 170 °C, 1 °C/min to 225°C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID 260 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm ID FocusLiner with taper
sample: 1. Fish Oil from capsule, prepared according to AOAC Method 991.39 2. Atlantic, farm-raised salmon, prepared according to AOCS Official Method Ce 1k-09
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
Informações legais
coluna analítica
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)