Documentos
24079
Supelco
Coluna de GC capilar SUPELCOWAX 10
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiais
fused silica
Agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parâmetros
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary polar
Descrição geral
Aplicação: Esta coluna baseia-se em uma das fases polares mais utilizadas, Carbowax 20M, e é uma coluna polar adequada para análises de solventes, ésteres metílicos de ácidos graxos (FAMEs), alimentos, compostos aromatizantes e fragrâncias, álcoois e aromáticos. Além disso, esta coluna é uma ótima escolha quando uma coluna polar de uso geral é necessária.
Código da USP: Esta coluna atende aos requisitos da G16 da USP.
Fase:
  • Ligada
  • Polietilenoglicol
Limites de temp.:
  • ≤D.I. de 0,32 mm: 35 °C a 280 °C (isotérmica ou programada)
  • ≥D.I. de 0,53 mm, <2 μm: 35 °C a 280 °C (isotérmica ou programada)
  • ≥D.I. de 0,53 mm, ≥2 μm: 35 °C a 250 °C (isotérmica ou programada)
Aplicação
A Coluna de GC capilar SUPELCOWAX 10 pode ser utilizada para a análise da gordura do leite, a fim de demonstrar seus benefícios para a saúde. Também pode ser usada para separação de alta resolução de bifenilas policloradas por cromatografia gasosa bidimensional abrangente.
Outras notas
Oferecemos diversos acessórios para cromatografia, incluindo seringas analíticas
Informações legais
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lorenzo Cucinotta et al.
Journal of chromatography. A, 1655, 462473-462473 (2021-09-01)
The use of IRMS as a GC detector has a history going back decades, however the critical issue of wrong δ13C measurements resulting from impure peaks has been often underestimated. To this regard, multidimensional separation techniques are effective tools to
Cheng Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 160-171 (2016-02-27)
Structurally-tuned ionic liquids (ILs) have been previously applied as the second dimension column in comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) and have demonstrated high selectivity in the separation of individual aliphatic hydrocarbons from other aliphatic hydrocarbons. However, the maximum operating temperatures
He Nan et al.
Journal of chromatography. A, 1481, 127-136 (2016-12-31)
Lipidic ionic liquids (ILs) possessing long alkyl chains as well as low melting points have the potential to provide unique selectivity as well as wide operating ranges when used as stationary phases in gas chromatography. In this study, a total
Luisa R Bordajandi et al.
Journal of chromatography. A, 1125(2), 220-228 (2006-06-13)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography with micro electron-capture detection (GC x GC-microECD) has been evaluated for the enantioseparation of five chiral toxaphenes typically found in real-life samples (Parlar 26, 32, 40, 44 and 50). From the two enantioselective beta-cyclodextrin-based columns evaluated
Benoît Blanchet et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 769(2), 221-226 (2002-05-09)
This article describes two methods for the determination of 1,4-butanediol and gamma-hydroxybutyrate in human plasma and urine using capillary gas chromatography. For 1,4-butanediol, plasma or urine samples (500 microl) were extracted by protein precipitation whereas for gamma-hydroxybutyrate, plasma or urine