Formulário
beads
embalagem
pkg of 1 kg
Parâmetros
100 °C max. temp.
umidade
~49%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (highly porous)
Grupo ativo da matriz
tertiary amine
tamanho de partícula
16-50 mesh
pH operacional
0-9
capacidade
1.5 meq/mL by wetted bed volume
3.0 meq/g by dry weight
técnica de separação
anion exchange
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?