A9960
Amberlite™ IRA-67 free base
gel form, 16-50 mesh (wet)
Sinônimo(s):
1,2-bis(ethenyl)benzene,4-[(E)-2-[(E)-2-but-3-enoxyethenoxy]ethenoxy]but-1-ene,N-[3-(dimethylamino)propyl]prop-2-enamide
Selecione um tamanho
R$ 608,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 608,00
Produtos recomendados
Formulário
gel form
contém
~60% moisture content
Parâmetros
≤60 °C temperature
umidade
~60%
Matriz
Acrylic (gel)
Grupo ativo da matriz
polyamine
tamanho de partícula
16-50 mesh (wet)
pH
0-7(effective)
capacidade
1.6 meq/mL
5.6 meq/g
cadeia de caracteres SMILES
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
chave InChI
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)