06433
Amberlite™ IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene (gel)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Amberlite™ IRA-410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 20-25 mesh
densidade de vapor
<1 (vs air)
descrição
strongly basic
Formulário
beads
temperatura de autoignição
800 °F
Parâmetros
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
umidade
45-51%
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~45% loss on drying, 110 °C
Matriz
styrene/divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
tamanho de partícula
20-25 mesh
600-750 μm
pH operacional
0-14
capacidade
1.25 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
chave InChI
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?