10322
Amberlite™ IRC120 H, hydrogen form
previously Amberlite™ IR120 H
Sinônimo(s):
Amberlite™ IRC120 H, hydrogen form
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
descrição
cross-linkage 8%
cross-linkage 8%
moisture 53-58%
forma
beads
temperatura de autoignição
800 °F
embalagem
bucket of 500 g
Parâmetros
121 °C max. temp.
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid
tamanho de partícula
620-830 μm
pH operacional
0-14
capacidade
1.8 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
chave InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?