While there are numerous publications regarding the use of Amberlite resins to remove bitter compounds from fruit juices, this product is suitable for research use only and would not be appropriate for this application. Currently, a food grade resin is not available. Amberlite is manufactured by Dow Chemical, who may offer additional food grade options. See the link below to review one possible option:
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/water-solutions/public/documents/en/IER-AmberLite-FPA51-PDS-45-D00754-en.pdf
476633
Amberlite™ IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Amberlite™ IRA-67 free base, free base
Nível de qualidade
Formulário
beads
umidade
~60%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
Acrylic (gel)
Grupo ativo da matriz
tertiary amine
tamanho de partícula
500-750 μm
capacidade
1.6 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
cadeia de caracteres SMILES
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
chave InChI
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Aplicação
forma física
Outras notas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Can it be used to remove linolinic acid from kinow/citrus juice , to reduce its bitterness..
1 answer-