Z326046
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, cotton plug
capacity 2 mL, blue graduations
Selecione um tamanho
R$ 1.058,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.058,00
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Características
calibrated to deliver (TD, EX)
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.02 mL
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
BRAND 27309
faixa de medição
accuracy: 0.02 mL
capacidade
2 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.