Documentos Principais
Z675415
Sigma-Aldrich
Mini-sieve micro sieve set
Overall L × W 164 mm × 73 mm
Sinônimo(s):
laboratory microscreen, mini micromesh
Selecione um tamanho
1 SET
R$ 1.842,00
R$ 1.842,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 SET
R$ 1.842,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105003
NACRES:
NB.35
R$ 1.842,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Materiais
white polypropylene housing (Phosphor-Bronze screen inserts)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea (4 x housings, 1 x lid, 8 x mesh inserts)
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37845-1000
Total C × L
164 mm × 73 mm
tamanho de poro
25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230 porosity (standard mesh)
Descrição geral
Hand held sieve for quick field or lab particle size sorting. Supplied with four exchangeable screen-holding segments, a catch pan, a cover and four screen-retaining rings. Each storing segment: 51mm x 29mm (2" x 1 1/8") can contain approximately 60cc. System comes with one each 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 and 230 standard mesh screens.
Replacement screen inserts available (Z675423)
Overall dimensions: 164mm x 73mm (6 7/16" x 2 7/8")
Características e benefícios
  • Polypropylene segments and collection pan assembles/disassembles for easy sample insertion and retrieval.
  • Sieving specifications rapidly altered by exchanging the four detachable phosphor-bronze mesh screens.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6