Documentos Principais
Z225568
Engraving pen
carbide tip, pkg of 1 ea
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 214,00
R$ 214,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 214,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 214,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
Carbide-tip pen with metal body and clip.
Aplicação
Engraving pen has been used:
  • to label slides for DNA combing
  • to cut the coverslips into small pieces for microscopy imaging
  • to encircle cryopreserved sections on glass slides
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)