Y1003
2x YT medium
Liquid microbial growth medium
Sinônimo(s):
2x Yeast Extract Tryptone medium, 2xTY medium, 2xYT Medium
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
esterilidade
sterile; 0.2 μm filtered
forma
liquid
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.5
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Componentes
10 g/L Yeast Extract
5.0 g/L NaCl
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2