Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
X0626
Sigma-Aldrich
Xantina
≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
Sinônimo(s):
2,6-dioxopurina, 3,7-diidropurina-2,6-diona, Xantina, 2,6-Di-hidroxipurina
Selecione um tamanho
5 G
R$ 768,00
10 G
R$ 1.638,00
25 G
R$ 3.083,00
R$ 768,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 768,00
10 G
R$ 1.638,00
25 G
R$ 3.083,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.11
Beilstein:
8733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
R$ 768,00
Em estoqueDetalhes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (HPLC)
Formulário
powder
purificado por
recrystallization
solubilidade
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
chave InChI
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A xantina é um componente importante de vários compostos ativos medicinais naturais e sintéticos.[1] Várias formas de xantina, como a cafeína, a teobromina e a teofilina, são encontradas em chocolate, cacau, chá, fermento, batatas, órgãos animais e café.[2] Xantina é um alcaloide heterocíclico natural à base de purina [2] composto por um átomo de nitrogênio central e um anel de pirimidina que é fundido com um anel de imidazol.[1] A xantina é produzida a partir de vários precursores diferentes na via metabólica da purina: desaminação da guanina pela guanina desaminase e conversão da hipoxantina pela xantina oxidoredutase.[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A xantina participa do catabolismo de ácidos nucleicos e nucleotídeos e é um precursor do ácido úrico.[2] É um composto versátil que apresenta efeitos terapêuticos em várias condições farmacológicas relacionadas ao trato respiratório, sistema nervoso central (SNC), rins, estômago, células musculares lisas e coração.[1] A xantina age como um biomarcador para detecção de gota.[4]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Study on the diagnosis of gout with xanthine and hypoxanthine
Wang Y, et al.
Journal of Clinical Laboratory Analysis, 33(5), e22868-e22868 (2019)
P Leanderson et al.
Carcinogenesis, 17(3), 545-550 (1996-03-01)
The formation of DNA-strand breaks was studied in cultured human lung cells (A 549) subjected to iron, either in the form of iron(III) citrate or in combination with the metal chelators ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA), nitrilo triacetic acid (NTA)
Xanthine scaffold: scope and potential in drug development
Singh N, et al.
Heliyon, 4(10), e00829-e00829 (2018)
Immunoglobulins G of Patients with Schizophrenia Protects from Superoxide: Pilot Results
Mednova IA, et al.
Journal of personalized medicine, 12(9), 1449-1449 (2022)
Risk factors and management of hyperuricemia after renal transplantation
Xiaoyu Z, et al.
Frontiers in surgery, 9, 956213-956213 (2023)
Protocolos
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase