Documentos Principais
PCRH20-RO
Roche
Água, grau de PCR
liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Sinônimo(s):
Água, grau de PCR
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12191602
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml])
pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml])
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A água, de grau para PCR, é especialmente purificada, bidestilada, desionizada e autoclavada. O processo de produção garante que mesmo conforme os rigorosos procedimentos de controle de qualidade da Roche, a água não contenha quantidades detectáveis de ácido nucleico. Ela é testada rotineiramente em PCR com termocicladores convencionais e com instrumentos LightCycler®.
Aplicação
Este produto é especialmente testado e qualificado para uso em todos os tipos de PCR ou RT-PCR.[1][2][3] Ele pode ser usado juntamente com todos os ensaios de PCR de ponto final ou em tempo real ou sempre que água da maior qualidade for necessária. Todos os kits LightCycler® e alguns dos produtos de amplificação, que são disponíveis a partir da Roche Applied Science, contêm água, de grau para PCR.
Qualidade
Teste de função: Cada lote de água, de grau para PCR, é testado por PCR (amplificação de um alvo de 0,5 kb a partir de 0,01 ng de λDNA). Quando o produto de PCR é analisado por eletroforese em gel, uma banda transparente e bem definida deve ser observada no gel.
Ausência de nucleases: A água é testada com diversos ácidos nucleicos que poderiam atuar como substratos de nuclease. Não foi detectada nenhuma atividade de endonuclease, ribonuclease ou atividade de corte (nicking) de acordo com os procedimentos atuais de qualidade.
Nota de preparo
Condições de armazenamento (solução de trabalho): Armazene solução de trabalho por um curto período (p.ex., 1 semana) a 2 ºC a 8 °C.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
LightCycler is a registered trademark of Roche
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Y Chaïbou et al.
Medecine et maladies infectieuses, 44(3), 117-122 (2014-03-13)
We had for aim to determine the epidemiology of meningeal and lung invasive infections due to Streptococcus pneumoniae in Burkina Faso. We screened for S. pneumoniae with the usual bacteriology techniques and with real time polymerase chain reaction (rt-PCR) in 7917
Eric K Sackmann et al.
Journal of laboratory automation, 21(1), 166-177 (2015-09-06)
Acoustic liquid handling uses high-frequency acoustic signals that are focused on the surface of a fluid to eject droplets with high accuracy and precision for various life science applications. Here we present a multiwell source plate, the Echo Qualified Reservoir
Bruce Humphrey et al.
PloS one, 10(7), e0132954-e0132954 (2015-07-15)
More than two decades after its discovery, contaminant microbial DNA in PCR reagents continues to impact the sensitivity and integrity of broad-range PCR diagnostic techniques. This is particularly relevant to their use in the setting of human sepsis, where a
Artigos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.