Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)C1OC2CCC3(C)C(O)(CCC4Cc5c([nH]c6ccccc56)C34C)C2=CC1=O
InChI
1S/C27H33NO4/c1-24(2,30)23-20(29)14-18-21(32-23)10-11-25(3)26(4)15(9-12-27(18,25)31)13-17-16-7-5-6-8-19(16)28-22(17)26/h5-8,14-15,21,23,28,30-31H,9-13H2,1-4H3/t15-,21-,23-,25+,26+,27+/m0/s1
chave InChI
ACNHBCIZLNNLRS-UBGQALKQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges