T8784
Timerosal
BioXtra, 97-101%
Sinônimo(s):
Etilmercuritiossalicilato de sódio, Mercúrio-([o-carboxifenil]tio)etil, Ácido 2-(etilmercuriomercapto)benzoico, Ácido etilmercuritiossalicílico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
97-101%
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
234-237 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
chave InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?