475989
MTT
Membrane-permeable yellow dye that is reduced by mitochondrial reductases in living cells to form the dark blue product, MTT-formazan.
Sinônimo(s):
MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide, Thiazole Blue
descrição
RTECS - XF8060000
Ensaio
≥98% (silver nitrate titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.5% Sulfated ash
cor
yellow
solubilidade
PBS: 2 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1C)C)[n]2[n+](nc(n2)c4ccccc4)c3ccccc3.[Br-]
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Used as a direct indicator of cytotoxicity and apoptosis.
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Abdallah, M.A. 1980. Eur. J. Biochem. 112, 331.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3