T4385
Trypsin inhibitor from turkey egg white
Type II-T
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
turkey egg white
tipo
Type II-T
Formulário
powder
peso molecular
~20,000 Da
técnica(s)
inhibition assay: suitable
solubilidade
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Definição da unidade
Nota de análise
Outras notas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.