SRP8033
IL-1β mouse
recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Interleukin-1beta, Postn
Selecione um tamanho
R$ 1.713,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.713,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
conjugado
untagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~17 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il1b(16176)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)