SRP3177
TNF-α human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cachectin, Cytotoxin, Differentiation-inducing factor (DIF), Necrosin, Tumor Necrosis Factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
≤0.10 ng/mL ED50
peso molecular
17.4 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.00 EU/μg endotoxin
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.