SRP4145
IL-6 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
B cell differentiation factor (BCDF), BSF-2, HPGF, HSF, IFN-b2, MGI-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
<0.01 ng/mL ED50
peso molecular
~21.7 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Il6(24498)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)