I5271
IL-1β mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IL-1β, Interleukin-1β, Lymphocyte activating factor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-1β from mouse, IL-1β, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤0.010 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
17.5 kDa (containing 153 amino acid residues)
embalagem
pkg of 5X5 μg
pkg of 5 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.1ng/mg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il1b(16176)
Descrição geral
Aplicação
- as a proinflammatory agent, to induce inflammatory signaling cascades mediated cellular damage
- to study its effect on fetuin A-induced inflammatory response in podocyte
- to check its effect on the expression of mitogen-activated protein kinase 4 using 3T3-L1 adipocytes
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.