Documentos Principais
SRP8011
Sigma-Aldrich
Granulin C human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
GRN C, Granulin-5
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 1.361,00
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 1.361,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
His tagged
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
~10 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
≥0.2 mg/mL
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin, tested
cor
clear
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GRN(2896)
Descrição geral
Granulins have possible cytokine-like activity. They are important in normal development, inflammation, wound repair, and tumorigenesis.
forma física
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Outras notas
Human granulin C (aa 364-430) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)