SRP6313
Alpha 2 Antiplasmin from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized
Sinônimo(s):
AAP, Alpha-2-plasmin inhibitor, PLI, SERPINF2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Alpha 2 Antiplasmin from human plasma, ≥95% (SDS-PAGE)
fonte biológica
human
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≥5.0 I.U. per mg
peso molecular
70 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SERPINF2(5345)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)