SRP6169
IL-1β human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Catabolin, Endogenous pyrogen (EP), Leukocyte endogenous mediator (LEM), Lymphocyte-activating factor (LAF), Mononuclear cell factor (MCF)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
(18 and 25 kDa, monomer, glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... IL1B(3553)
Descrição geral
Aplicação
- IL-1β (IL1B) has been used to check the expression of NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) in epithelial cells after stimulation with proinflammatory cytokines.
- It has been used to check anti-inflammatory activities of N-Acetylglucosamine in human chondrocytes.
- It has been used to create inflammatory endothelium in human coronary artery endothelial cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)