SRP3100
KGF human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Fibroblast Growth Factor-7, HBGF-7, Keratinocyte Growth Factor
Selecione um tamanho
R$ 3.438,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.438,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤10 ng/mL ED50
peso molecular
18.9 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
off-white to yellow
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FGF7(2252)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?