Documentos
424501
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li hydroxide monohydrate
95 atom % 6Li
About This Item
Fórmula linear:
6LiOH·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
41.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Nível de qualidade
forma
solid
densidade
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M-1
cadeia de caracteres SMILES
O.[Li]O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1-1;;
chave InChI
GLXDVVHUTZTUQK-TWOSSSAOSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Lithium granular, 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
499811
Lithium