F3685
Fibroblast Growth Factor-Basic, human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, carrier free, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FGB-b, FGF-2, HBGF-2, HBGH-2, Prostatropin, bFGF
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fibroblast Growth Factor-Basic, FGF-Basic, from human, recombinant, expressed in E. coli, carrier free
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
<1 ng/mL Biological Activity EC50
peso molecular
16.0 kDa
embalagem
pkg of 4X25 μg
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
cor
white to faint yellow cast
solubilidade
water: soluble 0.025 mg, clear, colorless to faintly yellow
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FGF2(2247)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)