H6666
Keratinocyte Growth Factor human
HumanKine®, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FGF-7, KGF
Selecione um tamanho
R$ 2.636,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.636,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Keratinocyte Growth Factor human, KGF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
4-20 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 17-30 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FGF7(2252)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?