Documentos Principais
SRE0008
Sigma-Aldrich
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinônimo(s):
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
Selecione um tamanho
40 UNITS
R$ 6.934,00
50 UNITS
R$ 9.726,00
R$ 6.934,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
40 UNITS
R$ 6.934,00
50 UNITS
R$ 9.726,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
R$ 6.934,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
composição
Protein, 15-35%
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Galactose-1-phosphate uridyltransferase catalyzes the conversion of UDP-glucose to galactose-1-phosphate and galactose-1-phosphate to UDP-glucose.
Definição da unidade
One unit will form 1.0 μmole of glucose 1-phosphate from UDP-glucose, galactose 1-phosphate and NADP+ per min at pH 8.7 at 25 °C as detected by a coupled system using phosphoglucomutase.
forma física
Contains buffer salts as citrate and reduced glutathione
Nota de análise
Protein determined by modified Warburg-Christian
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)