G4256
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Type IV, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinônimo(s):
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
Selecione um tamanho
R$ 6.739,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.739,00
Produtos recomendados
tipo
Type IV
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
composição
Protein, 15-35%
atividade externa
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) is a galactose metabolizing enzyme that facilitates the simultaneous conversion of uridine diphosphoglucose (UDP-glucose) and galactose-1-phosphate (gal-1P) to uridine diphosphogalactose (UDP-galactose) and glucose-1-phosphate. Classic Galactosemia (CG) is an inherited metabolic condition caused by deficiency of GALT activity.[1] GALT gene is mapped to human chromosome 9p13.[2] Deficiency of GALT results in type 1 galactosemia.[1]
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)