Documentos Principais
SML3989
Sigma-Aldrich
DRP1 Inhibitor, MIDI
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1′-(1,4-Phenylene)bis[3-(3-pyridinyl)-2-propen-1-one], MIDI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
340.37
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(/C=C/C1=CC=CN=C1)C2=CC=C(C(/C=C/C3=CC=CN=C3)=O)C=C2
chave InChI
IOESTAVFGVAMRH-YDWXAUTNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mitochondrial fission inhibitor that blocks DRP1 recruitment to mitochondria.
DRP1 Inhibitor MIDI is a cell-permeable, symmetrical pyridinyl-propenone compound that acts as a potent, time-dependent mitochondrial fission inhibitor (0.5 - 2 µM) and functionally mimics DRP1 knockout. MIDI is shown to covalently interact with DRP1-C367 and disrupt DRP1 interaction with its mitochondrial receptors MFF and MiD49/51. Blocks stress-induced mitochondrial fragmentation and promotes mitochondrial hyperfusion. MIDI does neither obstruct DRP1 tetramerization nor its GTPase activity. Poorly affects mitochondrial oxygen consumption rate and glycolysis activity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemical inhibition of mitochondrial fission via targeting the DRP1-receptor interaction
Cell Chemical Biology, 30(3) (2023)