Documentos Principais
SML2024
Sigma-Aldrich
GSK4028
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S,S)-32, 4-Bromo-2-methyl-5-(((3S,5S)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)amino)pyridazin-3(2H)-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 854,00
25 MG
R$ 3.440,00
R$ 854,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 854,00
25 MG
R$ 3.440,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21BrN4O
Número CAS:
Peso molecular:
377.28
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 854,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C[C@@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
chave InChI
VZAFGXCWAWRULT-KGLIPLIRSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK4028 is an enantiomeric negative control for PCAF/GCN5 bromodomain inhibitor GSK4027.
enantiomeric negative control for GSK4027
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)