SML1971
LLY-284
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-((S)-hydroxy(phenyl)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (S)-5′-phenyl-7-deazaadenosine; 6-amino-9-[(S)-5′-phenyl(ribofuranosyl)]-7-deazapurine, LLY 284, LLY284
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H]([C@@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
Ações bioquímicas/fisiológicas
LLY-283, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-283, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3