Documentos Principais
SML2388
Sigma-Aldrich
SW157765
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(2-Furanyl)-N-[2-(4-pyridinyl)-5-benzoxazolyl]-2-propenamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 566,00
25 MG
R$ 2.292,00
R$ 566,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 566,00
25 MG
R$ 2.292,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H13N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
331.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 566,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c2cc3nc([o]c3cc2)c4ccncc4)C(=O)\C=C\c1[o]ccc1
InChI
1S/C19H13N3O3/c23-18(6-4-15-2-1-11-24-15)21-14-3-5-17-16(12-14)22-19(25-17)13-7-9-20-10-8-13/h1-12H,(H,21,23)/b6-4+
chave InChI
QSSYRORXXFTVFI-GQCTYLIASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SW157765 is a selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8), which exhibit potent anticancer activity on KRAS/KEAP1 mutant NSCLC cells that selectively depend on GLUT8 for glucose intake to support serine biosynthesis.
selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elizabeth A McMillan et al.
Cell, 173(4), 864-878 (2018-04-24)
Diversity in the genetic lesions that cause cancer is extreme. In consequence, a pressing challenge is the development of drugs that target patient-specific disease mechanisms. To address this challenge, we employed a chemistry-first discovery paradigm for de novo identification of