SML2234
1S,3R-RSL 3
≥98% (HPLC), powder, GPx4 inhibitor
Sinônimo(s):
RAS-selective lethal, RSL3, (1S, 3R)-2-(2-Chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid methyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1S,3R-RSL 3, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 9.0 to 15.0°, c = 0.5 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)N1[C@H](Cc2c3c([nH]c2[C@@H]1c4ccc(cc4)C(=O)OC)cccc3)C(=O)OC
chave InChI
TXJZRSRTYPUYRW-NQIIRXRSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor to study its effects on cell death in subventricular glioblastoma multiforme (GBM) lines[3]
- GPX4 inhibitor and ferroptosis inducer to study its effects on cardiomyocyte death and heart failure in mice[4]
- as a ferroptosis inducer in HT-1080 cellsin cell viability assay[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)