V116
Z-VAD-FMK
≥98% (TLC), solid, Caspase inhibitor
Sinônimo(s):
N-Benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Z-VAD-FMK, solid
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
chave InChI
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
mouse ... CASP3(12367)
rat ... CASP3(25402)
Descrição geral
Aplicação
- to induce mixed-lineage kinase domain-like (MLKL) phosphorylation (p-MLKL) in L929 cells[3]
- to induce autophagy in Jurkat and K562 cells[4]
- to revert killing effects of oxaliplatin or oxaliplatin combination with chloroquine (CQ) on HCT116 and SW620 cell lines[5]
- as a caspase inhibitor to inhibit apoptosis and assess nuclear factor-kB, heat shock protein 70 (Hsp 70), proto-oncogene (cmyc) and tumor suppressor protein p53[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.