A7229
PUGNAc
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidenamino) N-phenylcarbamate
Selecione um tamanho
R$ 1.129,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.129,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystals
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O\C1=N/OC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
chave InChI
PBLNJFVQMUMOJY-JXZOILRNSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?