SML0521
ML 210
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CID 49766530, ML-210, [4-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]-(5-methyl-4-nitro-1,2-oxazol-3-yl)methanone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1onc(C(=O)N2CCN(CC2)C(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H20Cl2N4O4/c1-14-20(28(30)31)19(25-32-14)22(29)27-12-10-26(11-13-27)21(15-2-6-17(23)7-3-15)16-4-8-18(24)9-5-16/h2-9,21H,10-13H2,1H3
chave InChI
VIBHJPDPEVVDTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)