88461
2,3-Diaminonaphthalene
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
naphthalene-2,3-diamine, 2,3-Naphthalenediamine, DAN
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
196-202 °C
fluorescência
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
chave InChI
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.