SML0557
SC-514
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-[2,3"]bithiophenyl-5-carboxylic acid amide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(cc(c1C(=O)N)N)c2c[s]cc2
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
chave InChI
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)