M9768
Cysteamine
~95%
Sinônimo(s):
β-Mercaptoethylamine, 2-Aminoethanethiol, 2-Mercaptoethylamine, Decarboxycysteine, MEA, Thioethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~95%
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3