SML0256
2OHOA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(9Z)-2-Hydroxy-9-octadecenoic acid; cis-2-Hydroxy-9-octadecenoic acid, 2-Hydroxy Oleic Acid, Minerval
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
chave InChI
JBSOOFITVPOOSY-KTKRTIGZSA-N
Aplicação
- a modulator of the sphingolipid and glycerophospholipid pathway to study its effects on myelination in mice Charcot–Marie–Tooth type 1A (CMT1A) myelinopathy and myelinating dorsal root ganglia cultures
- in biophysical studies to study its effects on artificial membranes
- to study its interactions with major membrane lipid films
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3