L1376
Ácido linoleico
≥98%
Sinônimo(s):
αα-Ácido linoleico, Ácido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant oil (safflower)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−5 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
life science and biopharma
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Informações sobre genes
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Protocolos
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.