H3648
(±)-3-Hydroxydecanoic acid
≥98%
Sinônimo(s):
DL-β-Hydroxycapric acid
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- LORE receptor homomerization is required for 3-hydroxydecanoic acid-induced immune signaling and determines the natural variation of immunosensitivity within the Arabidopsis genus.: This study unveils the crucial role of 3-Hydroxydecanoic acid in mediating immune responses through LORE receptor homomerization in plants, providing insights into the molecular mechanisms of plant defense and potential agricultural applications (Eschrig et al., 2024).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)