219967
12-Hydroxyoctadecanoic acid
99%
Sinônimo(s):
12-HSA, 12-Hydroxystearic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
74-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
chave InChI
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2