791056P
Avanti
2-OHOA
2-hydroxyoleic acid (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
Minerval; NaCHOleate; 2OHOA
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (791056P-1g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 791056P
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to study its antihypertensive action in adult spontaneously hypertensive rats (SHRs)[1]
- to study the chemical structure-effect relation of 2-OHOA in the reduction of body weight in rats[2]
- as an antitumor compound, to study its effect on xenografts lipidome based on imaging mass spectrometry (IMS)[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)