H7021
2-Hydroxyhexadecanoic acid
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxypalmitic acid, DL-α-Hydroxypalmitic acid
Ensaio
≥98% (capillary GC)
tipo de lipídio
saturated FAs
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15,17H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
chave InChI
JGHSBPIZNUXPLA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3