Documentos Principais
SAE0056
Sigma-Aldrich
Rapid Chemi AP Substrate
aqueous solution
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 2.995,00
500 ML
R$ 11.974,00
1000 ML
R$ 20.947,00
R$ 2.995,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 2.995,00
500 ML
R$ 11.974,00
1000 ML
R$ 20.947,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 2.995,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
Rapid Chemi AP Substrate,
grau
Proteomics Grade
Nível de qualidade
Formulário
aqueous solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Rapid ChemiAP Substrate is a sensitive, chemiluminescent substrate for alkaline phosphatase that allows for the rapid, reproducible detection of alkaline phosphatase-labeled molecules
Aplicação
Rapid ChemiAP Substrate is supplied as a ready-to-use aqueous solution, i.e., no dilution is necessary, for use in a variety of membrane-based applications such as Western Blotting and ELISA. Other applications include Southern, Northern Blotting, detection of placental alkaline phosphatase, detection of secreted alkaline phosphatase, reporter gene assays, nucleic acid probe assays and alkaline or acid phosphatase biomarker detection (stem cells and tumor markers).
Atenção
Do not use diluents or wash buffers that contain EDTA or other chelators as they can remove divalent cations (Mg+2, Zn+2) and cause loss of AP activity.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)