Key Documents
SCR004
Sigma-Aldrich
Kit de detecção de fosfatase alcalina
This Alkaline Phosphatase Detection Kit is a specific & sensitive tool for the phenotypic assessment of Embryonic Stem (ES) cell differentiation by the determination of AP activity.
Sinônimo(s):
ALP Stain, Alkaline Phosphtase Stem Cell Staining Kit, Stem Cell AP Staining Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nível de qualidade
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O kit de detecção de fosfatase alcalina da Millipore (número do catálogo: SCR004) é uma ferramenta específica e sensível para a avaliação fenotípica da diferenciação de células-tronco embrionárias pela determinação da atividade da FA.
Aplicação
As células-tronco embrionárias (CTE) são células totipotentes derivadas da massa celular interna (MCI) de embriões de mamíferos pré-implantados, e são capazes de se proliferar de forma ilimitada e indiferenciada in vitro [1,2,3]. As CTE murinas não diferenciadas podem ser mantidas in vitro por longos períodos em meios contendo citocina, fator inibitório da leucemia (LIF) ou o reagente de cultura de CTE patenteado da Millipore, ESGRO [4,5]. O estado não diferenciado das CTE pode ser caracterizado pelo alto nível de expressão da fosfatase alcalina (FA) [6], pela expressão de marcadores de superfície, incluindo antígenos SSEA e TRA, e pelo fator de transcrição Oct-4.
O kit de detecção de fosfatase alcalina da Millipore (número do catálogo: SCR004) é uma ferramenta específica e sensível para a avaliação fenotípica da diferenciação de células-tronco embrionárias pela determinação da atividade da FA.
Os anticorpos monoclonais TRA-2-49 (número do catálogo: MAB4349) e TRA-2-54 (número do catálogo: MAB4354) estão disponíveis separadamente junto à Millipore, e possibilitam a detecção de isoenzima hepática/óssea/renal da FA, conforme expresso pelas CTE. Quando utilizados em citometria de fluxo, esses reagentes possibilitam uma avaliação quantitativa da expressão da FA pelas CTE [7].
Apenas para uso em pesquisa. Não deve ser usado em procedimentos de diagnóstico
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Componentes
Solução vermelho violeta rápida (estoque de 0,8 g/l) (N.º do item 90239). Dois frascos de 15 ml.
Solução de fosfato de naftol AS-BI (4 mg/ml) em tampão AMPD (2 mol/l), pH 9,5 (N.º do item 90234). Um frasco de 15 ml.
Armazenamento e estabilidade
O kit de detecção de fosfatase alcalina consiste em dois componentes usados para determinar a atividade da FA.
Quando armazenados a 2-8º C, os componentes do kit são estáveis até a data de validade. Não congele nem exponha a temperaturas elevadas. Descarte todos os reagentes restantes após o prazo de validade.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Ahmed K Elsayed et al.
Stem cell research, 42, 101705-101705 (2020-01-29)
FOXA2 is a transcription factor, playing an important role during development. We established an induced pluripotent stem cell (iPSC) line, QBRIi009-A, using non-integrating Sendai virus from a 4-year-old boy, displaying a complex clinical phenotype. Molecular karyotyping and cytogenetics confirmed a
Efficient iPS cell production with the MyoD transactivation domain in serum-free culture.
Hiroyuki Hirai,Nobuko Katoku-Kikyo,Peter Karian,Meri Firpo,Nobuaki Kikyo
Testing null
Jinkyung Cho et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 77, 108327-108327 (2020-01-12)
Self-renewal is required for embryo stem cells (ESCs) and adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs). This study examined the ability of ferulic acid in mouse ESCs and ADMSCs, in a high fat diet-induced mouse model. Initially, five natural compounds of ferulic
Feeder-independent culture of mouse embryonic stem cells using vitamin A/retinol.
Jaspal S Khillan,Liguo Chen
Methods in Molecular Biology null
The ROCK inhibitor Y-27632 enhances the survival rate of human embryonic stem cells following cryopreservation.
Xiangyun Li, Guoliang Meng, Roman Krawetz, Shiying Liu, Derrick E Rancourt
Stem Cells and Development null
Artigos
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protocolos
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.